missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

K-Ras G12C-IN-1, MedChemExpress

Código de producto. 16490008
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16490008 5 mg 5 miligramos
16493547 50 mg 50 miligramos
16477528 10 mg 10 miligramos
16417486 100 mg 100 miligramos
16411739 1 mg 1 miligramo
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16490008

Marca: Medchem Express HY18604

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.

K-Ras G12C-IN-1 is a novel and irreversible inhibitor of mutant K-ras G12C extracted from patent WO 2014152588 A1.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material K-Ras G12C-IN-1
CAS 1629265-17-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H23Cl2N3O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 40 mg/mL (89.22 mM)
SMILES ClC(C=C(OC)C(NCC(N1CCN(C(C=C)=O)CC1)=O)=C2)=C2C3=CC=CC=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 448.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 448.34
Porcentaje de pureza 98.14%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.