Learn More
Justrite™ Bandeja de vertidos de acero
Descripción
- Superficie de perfil bajo y gran diámetro para contener derrames y sobrellenado de latas de seguridad
- Fabricado con acero recubierto de calibre 24
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bandeja para derrames |
| Descripción | Acero revestido |
| Para utilizar con (equipo) | Bidón de seguridad de hasta 18,9 l (5 galones) con capacidad de derrame de 0,94 l (1/4 galón) |
| Material | Acero |
| Altura (imperial) | 1,25 in |
| Altura (métrico) | 3,17 cm |
| Peso (imperial) | 4 lb |
| Peso (métrico) | 1,8 Kg |