Learn More
Justrite™ Bidón de sobremesa de acero
Descripción
- Fabricación en acero recubierto de primera calidad
- Fácil de usar: simplemente coloque el trabajo en la placa perforada del agitador cargado por resorte; presione hacia abajo y agite; luego suelte para devolver el agitador a la posición de drenaje
- El agitador de acero chapado es un eficaz supresor de llama
- La cubierta con bisagras minimiza las pérdidas por evaporación y el borde protegido minimiza la posibilidad de lesiones en las manos
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, TUV |
| Tipo de producto | Bidón de sobremesa |
| Capacidad (imperial) | 1 gal |
| Capacidad (métrico) | 3,8 L |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la limpieza de piezas pequeñas en disolventes |
| Material | Acero |
| Acabado | Pintura en polvo |
| Altura (imperial) | 4,5 in |
| Altura (métrico) | 114 mm |
| Mostrar más |