Learn More
Justrite™ Bidón de sobremesa de acero
Código de producto. 11956056
Change view
Click to view available options
Certificaciones/conformidad:
FM, TUV
Altura (imperial):
4,5 in
5,5 in
Peso (imperial):
2 lb
5 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Certificaciones/conformidad Altura (imperial) Peso (imperial) unitSize
11956056 FM, TUV 4,5 in 5 lb cada uno
10794033 FM, TUV 5,5 in 2 lb cada uno
2 options
Código de producto. 11956056
Marca: Justrite™ 10375
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para limpiar fácilmente las piezas pequeñas en disolventes, elija el bidón de acero de sobremesa Justrite para disolventes.
  • Fabricación en acero recubierto de primera calidad
  • Fácil de usar: simplemente coloque el trabajo en la placa perforada del agitador cargado por resorte; presione hacia abajo y agite; luego suelte para devolver el agitador a la posición de drenaje
  • El agitador de acero chapado es un eficaz supresor de llama
  • La cubierta con bisagras minimiza las pérdidas por evaporación y el borde protegido minimiza la posibilidad de lesiones en las manos
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, TUV
Tipo de producto Bidón de sobremesa
Capacidad (imperial) 1 gal
Capacidad (métrico) 3,8 L
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Para la limpieza de piezas pequeñas en disolventes
Material Acero
Acabado Pintura en polvo
Altura (imperial) 4,5 in
Altura (métrico) 114 mm
Diámetro interior (imperial) 9,3 in
Diámetro interior (métrico) 238 mm
Peso (imperial) 5 lb
Peso (métrico) 2,3 Kg