Learn More
Justrite™ Armarios de ácido de polietileno sólido: Modelo autónomo de dos puertas
Código de producto. 11999375
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre manual
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta unitSize
11999375 Cierre manual cada uno
1 options
Código de producto. 11999375
Marca: Justrite™ 24015
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Protección superior contra ácidos fuertes, óxido y corrosión
Cuenta con un sumidero inferior protector totalmente soldado y un diseño limpio y elegante que complementa con el entorno del laboratorio
  • Estructura de polietileno robusta, de pared sólida y químicamente resistente con sumidero sellado
  • Adecuados para líquidos muy agresivos como fenol, ácido nítrico y ácido sulfúrico
  • El cierre de la puerta de 3 puntos en el modelo bajo mesa y autónomo ofrece un cierre seguro y control de vapor
  • Conexiones externas de ventilación/escape NPT 5,08 cm (2 pulgadas)
  • Cierres con candado
  • Estante ajustable resistente
  • Patas de nivelación en las cuatro esquinas
Especificaciones
Fondo interior (imperial) 20,87 in
Fondo exterior (métrico) 55,2cm
Fondo interior (métrico) 53 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 53 x 90,2 x 90,2 cm
Modelo de puerta Cierre manual
Altura (imperial) interior 35,5 in
Altura exterior (métrico) 93,3cm
Altura (métrico) interior 90,2cm
Incluye Patas de nivelación ajustables de acero y etiquetas de advertencia reflectantes Haz-Alert™ en 3 idiomas pendientes de patente
Capacidad portante 89,9 l
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Peso (imperial) 160 lb
Peso (métrico) 73 kg
Anchura (imperial) interior 35,5 in
Anchura exterior (métrico) 91,44cm
Anchura (métrico) interior 90,2cm
Color Blanco
Fondo exterior (imperial) 21,75 in
Altura exterior (imperial) 36,75 in
Material PE (polietileno)
Tipo de producto de tejidos Shandon
Anchura (imperial) exterior 36 in