Learn More
Justrite™ Kit de soporte para seísmos para armarios de seguridad
Descripción
Includes
Soporte para montaje de pared de 1194 mm (47 pulgadas), dos soportes de armario de acero inoxidable con adhesivo de alta resistencia, dos soportes en L de acero inoxidable, dos pernos de anclaje de acero inoxidable, otra tornillería, instrucciones
- No se requiere perforar el armario: mantiene las aprobaciones FM del armario
- Un kit permite fijar cualquier armario de seguridad a una pared o suelo
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Cualquier armario de seguridad que se fije a una pared o suelo sin necesidad de perforarlo |
| Altura exterior (métrico) | 10,16cm |
| Incluye | Soporte para montaje de pared de 1194 mm (47 pulgadas), dos soportes de armario de acero inoxidable con adhesivo de alta resistencia, dos soportes en “L” de acero inoxidable, dos pernos de anclaje de acero inoxidable, otra tornillería, instrucciones |
| Peso (imperial) | 7 lb |
| Peso (métrico) | 3 kg |
| Anchura exterior (métrico) | 121,92cm |
| Altura exterior (imperial) | 4 pulg |
| Tipo de producto | Kit de soporte para seísmos |
| Anchura (imperial) exterior | 48 in |