Learn More
Justrite™ Carro rodante para cabinas de seguridad
Descripción
- Se adapta a cualquier tamaño de cabina de 109 cm An x 45,7 cm F con una altura máxima de 111,8 cm, como cabinas Justrite de 114 l o Piggyback.
- Dos ruedas giratorias y dos ruedas fijas, cada una con frenos
- El cable de conexión a tierra incorporado se puede conectar a la cabina.
- Mango ergonómico extraíble de tirar/empujar
- Pintura en polvo negra para una mayor durabilidad
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para trasladar los materiales al punto de uso |
| Para utilizar con (equipo) | Cabinas de seguridad |
| Altura (imperial) | 44 in |
| Altura (métrico) | 111,76 cm |
| Incluye | 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, cada una con frenos, mango extraíble de tirar/empujar |
| Tipo de producto | Carro rodante |