Learn More
Justrite™ Indicador de llenado del tambor emergente
Descripción
- Dispone de un práctico indicador que aparece cuando el tambor está casi lleno
- No metálico
- Para tapón de 1,9 cm (0,75 pulg)
- Disponible en dos longitudes
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 27,94 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para evitar el llenado excesivo cuando se dispensan residuos en los tambores |
| Longitud (imperial) | 11 in |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Indicador de llenado del tambor |