Learn More
Justrite™ Contenedores de seguridad no metálicos para productos corrosivos con cierre automático
Código de producto. 11983669
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
2 gal
2,5 gal
5 gal
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
11983669 2,5 gal cada uno
10451165 1 gal cada uno
11903679 2 gal cada uno
11913679 5 gal 1 PCS
4 options
Código de producto. 11983669
Marca: Justrite™ 12260
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para resistir ácidos y cáusticos
Diseñado para resistir ácidos y cáusticos
  • Mantiene de forma segura los corrosivos no inflamables
  • La fabricación en HDPE blanco translúcido resiste abolladuras, perforaciones y productos químicos
  • Marcado en litros, cuartos de galón y galones para un llenado y dispensación precisos
  • La boquilla sin supresor de llama permite un vertido rápido; la tapa de cierre por resorte proporciona un sellado hermético
  • Boca ancha de Cat. Los números 17-985-89B, -89C y -89D facilitan el llenado y el vertido
†Forma ovalada.
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente de seguridad de acero inoxidable
Descripción Resistente a abolladuras, perforaciones, productos químicos y ácidos
Capacidad (imperial) 2,5 gal
Capacidad (métrico) 9L
Color Blanco
Material PE (polietileno)
Incluye Cierre con resorte
Forma Óvalo
Altura (imperial) 15,25 in
Altura (métrico) 38,7cm
Diámetro de la abertura (imperial) 1,45 in
Diámetro exterior (imperial) 10,75 in
Diámetro de la abertura (métrico) 9,27cm
Diámetro exterior (métrico) 27,3cm