Learn More
Justrite™ Recipiente no metálico de dispensación
Código de producto. 11943679
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0.19L
0,24 L
0,95 L
Color:
Blanco
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color unitSize
11943679 0,95 L Rojo cada uno
12901405 0.19L Blanco cada uno
11933679 0,24 L Rojo cada uno
3 options
Código de producto. 11943679
Marca: Justrite™ 14010
Permite una dispensación sencilla con una mano de líquidos peligrosos directamente en la superficie de trabajo. El bidón no metálico de dispensación se ha fabricado con polietileno con una válvula dispensadora de latón.
  • Ideal para su uso con materiales inflamables
  • Válvulas dispensadoras a prueba de fugas y con autocierre que minimizan los derrames y controlan los excesos
  • Cuerpo de polietileno de alta densidad
  • Permite una dispensación sencilla con una mano de líquidos peligrosos directamente en la superficie de trabajo
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM
Tipo de producto Bote dispensador
Capacidad (imperial) 1 qt
Capacidad (métrico) 0,95 L
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) Para su uso con materiales inflamables
Material Polietileno
Incluye Válvulas del dispensador de latón a prueba de fugas con cierre automático
Diámetro exterior (imperial) 4 in
Diámetro exterior (métrico) 10,1 mm