Learn More
Justrite™ Armario de seguridad bajo mesa de acero para ácidos y productos corrosivos Sure-Grip™ EX
Beschreibung
Almacene de forma segura los productos corrosivos bajo una mesa de trabajo o una mesa de laboratorio para acceder a ellas de forma rápida y sencilla con estos armarios de seguridad bajo mesa de acero azul Justrite para productos corrosivos, que tienen las mismas características de seguridad y calidad que los armarios para productos inflamables.
- Todos los modelos vienen con una estructura de doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas de cierre automático de tres puntos y pies de nivelación.
- Las puertas con cierre automático se cierran automáticamente cuando un eslabón de fusible se funde a 74°C (165°F) en caso de incendio
- El exclusivo mecanismo de cierre automático oculto permite acceder sin problemas al contenido
- Las bandejas de polietileno unidas a los estantes de acero galvanizado y un revestimiento de polietileno independiente para el sumidero inferior resisten los productos químicos agresivos
- El revestimiento fácil de quitar ofrece una limpieza rápida de goteos y fugas
- Todo el acabado con revestimiento de pintura en polvo a base de epoxi, por dentro y por fuera, proporciona una mayor resistencia química
Compliance
Self Close models meet OSHA, NFPA 30, NFPA 1 and the International Fire Code. Cabinets are FM approved.
Garantie
10 años
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) |
| Fondo interior (imperial) | 18,75 in |
| Fondo exterior (métrico) | 68,5cm |
| Fondo interior (métrico) | 47,6cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 18,75 x 31,75 x 27,37 pulg (47,6 x 80,6 x 69,5cm) |
| Modelo de puerta | Cierre manual |
| Para utilizar con (aplicación) | Inflamables |
| Altura (imperial) interior | 27,37 in |
| Altura exterior (métrico) | 88,9cm |
| Altura (métrico) interior | 69,5cm |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.