Learn More
Justrite™ Sure-Grip™ EX Piggyback Corrosives/Acid Steel Safety Cabinets
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-26802
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre automático
Cierre manual
Certificaciones/conformidad:
FM, NFPA, OSHA
FM, NFPA, OSHA, U (NFPA)
Dimensiones interiores (F x An x Al):
37 x 100,3 x 33 cm
Altura exterior (métrico):
45,7cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo de puerta Certificaciones/conformidad Dimensiones interiores (F x An x Al) Altura exterior (métrico) unitSize
11915426 Cierre manual FM, NFPA, OSHA 37 x 100,3 x 33 cm 45,7cm cada uno
11925426 Cierre automático FM, NFPA, OSHA, U (NFPA) 37 x 100,3 x 33 cm 45,7cm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11915426 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 8913021
Amplíe o separe el almacenamiento de productos corrosivos cómodamente con un armario de seguridad Sure-Grip EX Piggyback. Perfecto para almacenar productos corrosivos y ácidos.
Diseñados para montarse en la parte superior de armarios de seguridad estándar Justrite de 114 y 170 l (30 y 45 galones), estos armarios Piggyback crean un espacio de almacenamiento seguro sin tener que ocupar ningún espacio valioso en el suelo. Los armarios también se pueden utilizar de forma independiente como una unidad de montaje en la pared o sobre la mesa.
  • Todos los modelos vienen con una estructura de doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas de cierre automático de tres puntos y pies de nivelación
  • Las bandejas de polietileno unidas a los estantes de acero galvanizado y un revestimiento de polietileno independiente para el sumidero inferior resisten los productos químicos agresivos
  • Revestimiento fácil de quitar para una limpieza rápida de goteos y fugas
  • Todo el acabado con revestimiento de pintura en polvo a base de epoxi, por dentro y por fuera, proporciona una mayor resistencia química
  • Las puertas de cierre manual se abren a 180 grados completos y se cierran automáticamente cuando se cierran las puertas
Compliance
Conforme a los requisitos de la OSHA y de la NFPA 30.Las cabinas están aprobadas por FM.
Garantía
10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA
Fondo interior (imperial) 14,56 in
Fondo exterior (métrico) 45,7cm
Fondo interior (métrico) 37 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 37 x 100,3 x 33 cm
Modelo de puerta Cierre manual
Para utilizar con (aplicación) Inflamables
Altura (imperial) interior 13 pulg
Altura exterior (métrico) 45,7cm
Altura (métrico) interior 33 cm
Incluye Doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cierre automático de tres puntos y patas de nivelación, bandejas de polietileno, revestimiento de polietileno independiente
Capacidad portante 12 gal
N.º de puertas 2
Revestimiento de superficie Epoxi
Peso (imperial) 130 lb
Peso (métrico) 59 kg
Anchura (imperial) interior 39,5 in
Anchura exterior (métrico) 109 cm
Anchura (métrico) interior 100,3cm
Color Azul
Fondo exterior (imperial) 18 pulg
Altura exterior (imperial) 18 pulg
Material Acero (CR)
Tipo de producto Armario de almacenamiento Piggyback
Anchura (imperial) exterior 43 pulg