Learn More
Justrite™ Armario de seguridad de acero para ácidos y productos corrosivos Sure-Grip™ EX
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-26770
Change view
Click to view available options
Modelo de puerta:
Cierre automático
Cierre manual
Peso (imperial):
222 lb
225 lb
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo de puerta Peso (imperial) unitSize
11945426 Cierre manual 222 lb cada uno
12973435 Cierre automático 225 lb cada uno
2 options
Código de producto. 11945426
Marca: Justrite™ 8930021
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Proteja su entorno de trabajo con un armario de seguridad Justrite Sure-Grip EX. Fabricado con una estructura de acero de calibre 18 con revestimiento en polvo termofusible, este armario es perfecto para almacenar productos corrosivos y ácidos.
Proteja su entorno de trabajo con un armario de seguridad Justrite Sure-Grip EX. Fabricado con una estructura de acero de calibre 18 con revestimiento en polvo termofusible, este armario es perfecto para almacenar productos corrosivos y ácidos.
  • Las bandejas de polietileno unidas a los estantes de acero galvanizado y un revestimiento de polietileno independiente para el sumidero inferior resisten los productos químicos agresivos
  • Revestimiento fácil de quitar para una limpieza rápida de goteos y fugas
  • El armario de 114 l (30 galones) también incluye una bandeja de trabajo de polietileno adicional que se puede asegurar a la parte superior del armario para obtener una superficie de trabajo práctica
  • Todo el acabado con revestimiento de pintura en polvo a base de epoxi, por dentro y por fuera, proporciona una mayor resistencia química
Compliance
Los modelos de cierre manual cumplen con la NFPA y la OSHA. Los armarios están aprobados por FM.
Garantía
10 años
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, NFPA, OSHA
Fondo interior (imperial) 14,56 in
Fondo exterior (métrico) 45,7cm
Fondo interior (métrico) 37 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 37 x 100,3 x 37 cm
Modelo de puerta Cierre manual
Para utilizar con (aplicación) Inflamables
Altura (imperial) interior 39,62 in
Altura exterior (métrico) 112 cm
Altura (métrico) interior 37 cm
Incluye Doble pared, orificios de ventilación dobles, conexiones de cable a tierra, estantes ajustables, umbrales a prueba de fugas, puertas con cierre automático de tres puntos y patas de nivelación, bandejas de polietileno, revestimiento de polietileno independiente
Capacidad portante 30 gal
N.º de puertas 2
N.º de estantes 1
Revestimiento de superficie Epoxi
Peso (imperial) 222 lb
Peso (métrico) 101 kg
Anchura (imperial) interior 39,5 in
Anchura exterior (métrico) 109 cm
Anchura (métrico) interior 100,3cm
Color Azul
Fondo exterior (imperial) 18 pulg
Altura exterior (imperial) 44 pulg
Material Acero (CR)
Tipo de producto de tejidos Shandon
Anchura (imperial) exterior 43 pulg