Learn More
Justrite™ Colector de plástico de HPLC para recipientes de desechos de desconexión rápida
Descripción
Una forma económica de recoger los residuos de varias máquinas HPLC de forma segura
Utilice con recipientes de eliminación de Justrite™ aprobados por FM con racores de desconexión rápida de acero inoxidable para alimentar hasta cuatro líneas de residuos de procesos de HPLC en un único racor de admisión.
- El colector de acero inoxidable de 8,9 cm de longitud viene con un tapón de desconexión de acero inoxidable preinstalado y se ajusta a los recipientes de eliminación con racores de desconexión rápida de acero inoxidable (n.º de cat. 19-059-378 y 19-059-379)
- Tape cuatro puertos para acomodar roscas 1/4-28 de los racores suministrados
- Los accesorios de PEEK incluyen cuatro cada uno: Racores de tubo de 1,6 mm y D.E. 3,2 mm con casquillos de policlorotrifluoroetileno (PCTFE) para el ajuste por compresión de la línea de residuos; y cuatro tapones para cerrar los puertos no utilizados y reducir la liberación de vapor (racores de tubo de repuesto y tapones disponibles por separado)
- Se pueden utilizar múltiples colectores en recipientes de eliminación diseñados a medida con accesorios de acero inoxidable (un racor debe permanecer sin usar para permitir la ventilación y prevenir la contrapresión)
Certifications
Con aprobación FM.
Compliance
El recipiente de seguridad (se vende por separado) con el distribuidor instalado cumple con los requisitos del Código 30 de OSHA y NFPA.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, OSHA, Código 30 de NFPA |
| Tipo de producto | Kit de colector de HPLC |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Recoja de forma segura los residuos de varias máquinas de HPLC |
| Para utilizar con (equipo) | Contenedores de eliminación de Justrite™ con accesorios de desconexión rápida de acero inoxidable |
| Material | Acero inoxidable |
| Incluye | Racores de tubo de 0,15 cm (0,06 pulg) y D.E. 0,31 cm (0,125 pulg) con casquillos PCTFE para el ajuste de compresión de la línea de residuos y cuatro tapones para cerrar los puertos no utilizados y reducir las emisiones de vapor |
| Cantidad | Unidad |
| Dimensiones | 8,75 x 2,75 x 2,12 in (22,2 x 7 x 5,4 cm) |
| Longitud (imperial) | 8,75 in |
| Mostrar más |