Learn More
Justrite™ Rejillas de tambor horizontales y verticales
Descripción
- Elija ventilación de latón, acero inoxidable o no metálica
- Para líquidos a base de petróleo, utilice ventilaciones no metálicas o de latón
- Para disolventes clorados, utilice una ventilación no metálica con un dispositivo de protección contra llamas de acero inoxidable
- Para corrosivos y disolventes generales, utilice ventilaciones de acero inoxidable
Ventilación del tambor vertical:
- Tiene una válvula de funcionamiento que se abre automáticamente para evitar la acumulación de presión dentro del tambor
Ventilación del tambor horizontal
- Tiene una válvula de accionamiento que se puede abrir manualmente para liberar presión interna
Información de órdenes
Todos los respiraderos son aptos para tapones de 5.1 cm (2 pulg). También disponible accesorio EL de hierro fundido para su uso con 17-186A y 17-186B; consulte el núm. de cat. 19018555.
Certifications
Con aprobación FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM |
| Tipo de producto | Rejilla de tambor vertical |
| Descripción | Se abre a presión interna de 5 psig |
| Para utilizar con (aplicación) | Liberación controlada de vapores inflamables (líquidos basados en petróleo), evita las explosiones causadas por la acumulación de presión |
| Para utilizar con (equipo) | Bidones verticales |
| Material | Latón |
| Incluye | Válvula de funcionamiento |