Learn More
Justrite™ Recipiente de residuos de riesgo biológico
Click to view available options
Capacidad (imperial):
6 gal
10 gal
Diámetro exterior (imperial):
12 in
13,94 in
14 in
Altura (imperial):
16 in
18 in
18,25 in
Incluye:
Cubierta de pedal
Protección acústica y cubierta de pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Separa de forma segura residuos biológicos para garantizar una correcta eliminación de artículos de lavandería contaminados con sangre o patógenos y de residuos microbiológicos y patológicos.
- Dispone de un diseño a prueba de fugas de acero robusto con una tapa de cierre automático accionada con el pie
- Elimina cualquier motivo para llegar a la zona de residuos o tocar el recipiente
- Contiene una bolsa de riesgo biológico (vendida por separado) de forma segura alrededor de la circunferencia de la parte superior
- Etiqueta de riesgo biológico de gran tamaño que identifica claramente el contenido y alerta a los trabajadores
No se debe utilizar para la eliminación de objetos afilados o punzantes.
Certifications
Con marcado FM
Compliance
Cumple con la norma OSHA 29CFR1910.1030.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, TUV, OSHA |
| Diámetro exterior (métrico) | 35,4 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 13,94 in |
| Capacidad (imperial) | 10 gal |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 46,4 cm |
| Incluye | Protección acústica y cubierta de pedal |
| Para utilizar con (aplicación) | Recolección temporal y segura de residuos biológicos |
| Altura (imperial) | 18,25 in |
| Material | metálica |
| Mostrar más |