Learn More
Justrite™ Recipiente de residuos de riesgo biológico
Código de producto. 11934977
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
6 gal
10 gal
Diámetro exterior (imperial):
12 in
13,94 in
14 in
Altura (imperial):
16 in
18 in
18,25 in
Incluye:
Cubierta de pedal
Protección acústica y cubierta de pedal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Diámetro exterior (imperial) Altura (imperial) Incluye unitSize
11934977 6 gal 12 in 16 in Cubierta de pedal cada uno
12373823 10 gal 14 in 18 in Cubierta de pedal cada uno
12903685 10 gal 13,94 in 18,25 in Protección acústica y cubierta de pedal cada uno
3 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11934977
missing translation for 'mfr': Justrite™ 05910
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
El recipiente para desecho de riesgo biológico Justrite es un recipiente resistente de acero utilizado para almacenar productos de lavandería contaminados, así como otros residuos regulados. El recipiente incluye una construcción a prueba de fugas con tapa de cierre automático accionada con el pie.
Separa de forma segura residuos biológicos para garantizar una correcta eliminación de artículos de lavandería contaminados con sangre o patógenos y de residuos microbiológicos y patológicos.
  • Dispone de un diseño a prueba de fugas de acero robusto con una tapa de cierre automático accionada con el pie
  • Elimina cualquier motivo para llegar a la zona de residuos o tocar el recipiente
  • Contiene una bolsa de riesgo biológico (vendida por separado) de forma segura alrededor de la circunferencia de la parte superior
  • Etiqueta de riesgo biológico de gran tamaño que identifica claramente el contenido y alerta a los trabajadores
No se debe utilizar para la eliminación de objetos afilados o punzantes.
Zertifizierungen
Con marcado FM
Compliance
Cumple con la norma OSHA 29CFR1910.1030.
Spezifikation
Certificaciones/conformidad FM, TUV, OSHA
Diámetro exterior (métrico) 30,2 cm
Diámetro exterior (imperial) 12 in
Capacidad (imperial) 6 gal
Color Blanco
Altura (métrico) 40,64 cm
Incluye Cubierta de pedal
Para utilizar con (aplicación) Recolección temporal y segura de residuos biológicos
Altura (imperial) 16 in
Material metálica
Tipo de producto Recipiente de residuos de riesgo biológico
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.