Learn More
Justrite™ Tanques de enjuague de suelo
Código de producto. p-3499619
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
22 gal
Peso (imperial):
78 lb
Altura (imperial):
12 in
Anchura (imperial):
35,25 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Peso (imperial) Altura (imperial) Anchura (imperial) unitSize
13005613 22 gal 78 lb 12 in 35,25 in cada uno
1 options
Código de producto. 13005613
Marca: Justrite™ 27220
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Tanques de pie y autocierre
  • Permite que un trabajador la abra con ambas manos llenas
  • El cilindro neumático de velocidad ajustable evita que la cubierta se cierre bruscamente
  • El tapón de drenaje permite un fácil reemplazo del disolvente
  • Material: Acero
  • Color: Rojo
Tanque de cámara doble:
los tanques están divididos uniformemente en secciones izquierda y derecha
Compliance
ADA
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FM, ADA
Tipo de producto Tanque de enjuague de suelo
Capacidad (imperial) 22 gal
Capacidad (métrico) 83.3L
Color Rojo
Material Acero (18 G)
Acabado Pintura en polvo
Incluye Tapa de cierre automático, cilindro neumático de caudal ajustable, tapón de drenaje
Longitud (imperial) 16 in
Longitud (métrico) 40,6cm
Anchura (imperial) 35,25 in
Anchura (métrico) 895mm
Altura (imperial) 12 in
Altura (métrico) 305mm
Diámetro interior (imperial) 16 in
Diámetro interior (métrico) 406mm
Peso (imperial) 78 lb
Peso (métrico) 35kg