Learn More
Justrite™ Bandeja de vertidos EcoPolyBlend™
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-4367690
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
12 gal
20 gal
23 gal
29 gal
Fondo (imperial):
16 in
26 in
33 in
34 in
Anchura (imperial):
37,75 in
38 in
46 in
47 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) Fondo (imperial) Anchura (imperial) unitSize
12991265 20 gal 26 in 38 in cada uno
12981265 12 gal 16 in 46 in cada uno
12911275 23 gal 34 in 37,75 in cada uno
12921275 29 gal 33 in 47 in cada uno
4 options
Código de producto. 12991265
Marca: Justrite™ 28716
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseño ligero y de perfil bajo para el control de derrames a pequeña escala
  • Ecológico: fabricado de polietileno 100 % reciclado
  • No se oxida ni sufre corrosión.
  • Reborde inferior elevado para aumentar la rigidez.
  • Certificado para temperaturas de servicio de entre -34 y +49 °C
Especificaciones
Color Negro
Capacidad (imperial) 20 gal
Capacidad (métrico) 75 l
Material Polietileno
Tipo Bandeja para derrames
Para utilizar con (aplicación) Perfecto para aplicaciones de llenado y vertido
Resistente Productos químicos
Anchura (imperial) 38 in
Anchura (métrico) 96,5 cm
Altura (imperial) 5,5 in
Altura (métrico) 13,97 cm
Fondo (imperial) 26 in
Fondo (métrico) 66,04 cm