Learn More
Justrite™ Palés de control de vertidos EcoPolyBlend™
Código de producto. 11949385
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28,4 l
250 l
276 l
Color:
Negro
Altura (métrico):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Incluye:
3 bidones
4 tambores cuadrados
4 tambores en línea
Dos tambores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Altura (métrico) Incluye unitSize
11949385 28,4 l Negro 22,9 cm 4 tambores en línea cada uno
11919385 250 l Negro 45,7 cm Dos tambores cada uno
11929385 28,4 l Negro 29,5 cm 3 bidones cada uno
11939385 276 l Negro 26 cm 4 tambores cuadrados cada uno
4 options
Código de producto. 11949385
Marca: Justrite™ 28631
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Los palés cuadrados de dos y cuatro tambores incluyen amplios huecos para carretilla elevadora.
Fabricados con un máximo del 100 % de polietileno reciclado
  • Protect against groundwater contamination, using post-industrial material
  • Robust pallets withstand the toughest environments for superior spill control
  • Durable, UV-protected polyethylene is nearly impervious to chemical attack from hazardous acids, caustics, and solvents
  • Seamless construction eliminates leaks—even if a 55-gallon (208L) drum fails and completely empties
  • Oversized leakproof sumps meet or exceed regulations
  • Sturdy, removable 2.5 in. (64mm) thick grates offer superior crack resistance; self-locating
  • Black pallets constructed of 100% recycled content; dark color camouflages dirt and keeps work places looking clean
  • Yellow pallets ideal for high visibility or liquid segregation; virgin poly sumps with 100% recycled grates (a total of 35% recycled content)
  • Square pallet may be equipped with an optional ramp
  • Environmentally Friendly: Item contains environmental attributes or features (e.g. water conserving, lead-free, etc.) as described in the item detail
  • Recycled: Item contains recycled content as described in the item detail
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), cumple con los códigos de incendios
Color Negro
Capacidad (imperial) 75 gal
Capacidad (métrico) 28,4 l
Material Polietileno
Tipo Palé de control de vertidos Ecopolyblend
Para utilizar con (aplicación) Mantenga a los trabajadores a salvo de resbalones accidentales en el interior, evite los elevados costes de limpieza de las esteras y proteja contra la contaminación de las aguas subterráneas
Para utilizar con (equipo) Bidones
Admite 4 bidones
Incluye 4 tambores en línea
Capacidad portante (imperial) 5000 lb
Capacidad portante (métrico) 2268 kg
Resistente Productos químicos
Anchura (imperial) 97 in
Anchura (métrico) 246,4 cm
Altura (imperial) 9 pulg
Altura (métrico) 22,9 cm
Fondo (imperial) 25 pulg
Fondo (métrico) 63,5 cm