Learn More
Justrite™ Palés de control de vertidos EcoPolyBlend™
Código de producto. 11939385
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
28,4 l
250 l
276 l
Color:
Negro
Altura (métrico):
22,9 cm
26 cm
29,5 cm
45,7 cm
Incluye:
3 bidones
4 tambores cuadrados
4 tambores en línea
Dos tambores
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Color Altura (métrico) Incluye unitSize
11939385 276 l Negro 26 cm 4 tambores cuadrados cada uno
11919385 250 l Negro 45,7 cm Dos tambores cada uno
11929385 28,4 l Negro 29,5 cm 3 bidones cada uno
11949385 28,4 l Negro 22,9 cm 4 tambores en línea cada uno
4 options
Código de producto. 11939385
Marca: Justrite™ 28635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Los palés cuadrados de dos y cuatro tambores incluyen amplios huecos para carretilla elevadora.
Fabricados con un máximo del 100 % de polietileno reciclado
  • Protege contra la contaminación del agua subterránea, utilizando material posindustrial
  • Los palés resistentes soportan los entornos más exigentes para un control superior de los derrames
  • El polietileno duradero y protegido contra los rayos UV es casi impermeable a los ataques de productos químicos de ácidos, sustancias cáusticas y disolventes peligrosos
  • La construcción sin costuras elimina las fugas, incluso si un tambor de 208 l (55 galones) falla y se vacía completamente
  • Los sumideros a prueba de fugas de gran tamaño cumplen o superan las normativas
  • Las rejillas resistentes y extraíbles de 64 mm de grosor ofrecen una resistencia superior a las grietas; autocolocación
  • Palés negros fabricados con un 100 % de contenido reciclado; el color oscuro camufla la suciedad y mantiene los lugares de trabajo limpios
  • Palés amarillos ideales para alta visibilidad o segregación líquida; sumideros de polietileno virgen con rejillas 100 % recicladas (un total del 35 % de contenido reciclado)
  • El palé cuadrado puede estar equipado con una rampa opcional
  • Respetuoso con el medio ambiente:el producto contiene atributos o características medioambientales (por ejemplo, conservación de agua, sin plomo, etc.) como se describe en el detalle del producto
  • Reciclado:El elemento tiene contenido reciclado como se describe en el detalle del elemento
Compliance
Meet or exceed EPA 40 CFR 264.175; NFPA 1 the Uniform Fire Code 60.3.2.10; International Fire Code 2704.2.3; Spill Prevention, Control and Countermeasures (SPCC) Compliant; NFPA 30 9.13.1 and OSHA 29 CFR 1910.106(e)(2)(iii).
Especificaciones
Certificaciones/conformidad SPCC, EPA, NFPA, U (NFPA), cumple con los códigos de incendios
Color Negro
Capacidad (imperial) 73 gal
Capacidad (métrico) 276 l
Material Polietileno
Tipo Palé de control de vertidos Ecopolyblend
Para utilizar con (aplicación) Mantenga a los trabajadores a salvo de resbalones accidentales en el interior, evite los elevados costes de limpieza de las esteras y proteja contra la contaminación de las aguas subterráneas
Para utilizar con (equipo) Bidones
Admite 4 bidones
Incluye 4 tambores cuadrados
Capacidad portante (imperial) 5000 lb
Capacidad portante (métrico) 2268 kg
Resistente Productos químicos
Anchura (imperial) 49 in
Anchura (métrico) 124,5 cm
Altura (imperial) 10,25 in
Altura (métrico) 26 cm
Fondo (imperial) 49 pulg
Fondo (métrico) 124,5 cm