Learn More
Justrite™ Accesorios EcoPolyblend Drumshed: Rampas para bidones
Click to view available options
Material:
Polietileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Material | Polietileno |
| Tipo | Rampa de tambor |
| Para utilizar con (equipo) | EcoPolyBlend™ DrumShed™ de 2 a 4 bidones |
| Capacidad portante (imperial) | 1000 lb |
| Capacidad portante (métrico) | 454 kg |
| Anchura (imperial) | 48 in |
| Anchura (métrico) | 121,92 cm |
| Altura (imperial) | 11,25 in |
| Altura (métrico) | 28,57 cm |
| Mostrar más |