Learn More
Justrite™ Grifos, extensor y válvula de tambor
Descripción
- Los grifos de seguridad de latón con cierre automático cuentan con un sello de resina de fluorocarbono PTFE, supresor de llama y rosca NPT estándar de 1,90 cm (0,75 pulg)
- Los grifos de latón se atornillan en el tambor; el modelo ajustable se ajusta a la posición de descarga
- Las extensiones flexibles del grifo proporcionan precisión, evitan derrames; disponibles en latón de 20,3 cm de largo y acero inoxidable de 15,2 cm de largo
- La válvula de compuerta de tambor de latón encaja con las aberturas NPT de 5,1 cm y tiene boca ancha para la dispensación fácil de líquidos viscosos de los tambores en posición horizontal
Certifications
Los grifos y la válvula están aprobados por FM.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM |
| Tipo de producto | Grifo de tambor rígido |
| Material | Latón |
| Incluye | Junta de teflón, boquilla hacia abajo |