Learn More
Justrite™ Tubos de almacenamiento de documentos de polietileno
Código de producto. 12811884
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
Código de producto. Color unitSize
12811884 Rojo paquete de 20
1 options
Código de producto. 12811884
Marca: Justrite™ 23305
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Almacenamiento de documentos cómodo y seguro
  • Hecho de polietileno resistente a la intemperie
  • Con la tapa giratoria
  • Todas las cajas tienen espacio designado para una etiqueta
  • Etiquetas en blanco y premarcadas incluidas en el paquete de etiquetas
Especificaciones
Descripción Tubo con tapa giratoria
Tipo de producto Caja de almacenamiento de documentos
Color Rojo
Material PE (polietileno)
Incluye Paquete de etiquetas con 2 etiquetas en blanco, etiquetas impresas SDS y manual de instrucciones
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza para tener los papeles importantes a mano mientras los protege de la humedad y la suciedad
Certificaciones/conformidad Administración Estadounidense de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA)
Diámetro exterior (imperial) 3,6 in
Diámetro exterior (métrico) 9,4cm
Altura (imperial) 12,5 in
Altura (imperial) interior 12 in
Altura (métrico) 31,8 cm
Altura (métrico) interior 30,5 cm