Learn More
Justrite™ Latas de seguridad de dispensación
Descripción
Para dispensar líquidos peligrosos de forma segura en tubos de ensayo, matraces pequeños y vasos de precipitados
- Válvula de descarga de vacío dentro de la tapa para un flujo de líquido homogéneo y grifos con autocierre para dispensar sin problemas
- Las boquillas de llenado tienen tapones de autocierre, de alivio de presión y protectores de llama de acero inoxidable.
- Capacidad: 19 l
- Color: Rojo
- El grifo 19-413-847 más pequeño ofrece una dispensación más fácil en entornos de laboratorio; el grifo n.º 08902 es más adecuado para un uso industrial pesado.
Latas para estante
- Grifo montado a 5,08 cm (2 pulg) de la parte inferior para que no sea necesario levantar las latas durante la dispensación
Latas con inclinación
- Grifo en la parte superior con un soporte oscilante metálico resistente para la lata; la base del soporte oscilante mide 35,1 x 35,6 cm (13,81 x 14 pulg).
Certifications
FM
Compliance
CARB, NFPA, OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FM, CARB, NFPA, OSHA |
| Tipo de producto | Lata de seguridad con inclinación de tipo I |
| Tipo de tapón | Tapón de descarga de presión con autocierre |
| Capacidad (imperial) | 5 gal |
| Capacidad (métrico) | 19L |
| Color | Rojo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para laboratorios |
| Material | Acero |
| Incluye | Tapa 08902 y soporte |
| Altura (imperial) | 15,8 in |
| Mostrar más |