Learn More
Justrite™ Bidones de seguridad prefabricados con desconexión rápida
Código de producto. p-27542
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
1 gal
2 gal
5 gal
Diámetro exterior (métrico):
19,7 cm
30,5 cm
Altura (métrico):
32,4 cm
37,5 cm
50,8 cm
Incluye:
Conectores de acero inoxidable
Conectores de acero inoxidable/polipropileno
Conectores de polipropileno
Tamaño de la unidad:
cada uno
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) Incluye unitSize
10201582 5 gal 30,5 cm 50,8 cm Conectores de polipropileno cada uno
10680643 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Conectores de polipropileno cada uno
10475452 1 gal 19,7 cm 32,4 cm Conectores de polipropileno cada uno
10487752 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Conectores de acero inoxidable cada uno
10426352 2 gal 30,5 cm 37,5 cm Conectores de acero inoxidable/polipropileno cada uno
10142332 5 gal 30,5 cm 50,8 cm Conectores de acero inoxidable/polipropileno cada uno
10363412 5 gal 30,5 cm 37,5 cm Conectores de acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10201582 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor PP12755
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la recopilación continua de flujo de residuos de HPLC
Para la recopilación continua de flujo de residuos de HPLC
El recipiente de polietileno con sistema de desconexión rápida permite acumular residuos líquidos sin usar las manos para ofrecer la máxima protección contra productos químicos. Adecuado para métodos de residuos de HPLC alimentados por bomba o flujo por gravedad.
  • Permite un flujo libre del líquido desde la fuente externa al recipiente de residuos de polietileno con aprobación FM
  • Dos conectores acomodan tubos con un diámetro de 0,6 a 1,0 cm
  • Tecnología de alivio de la presión integrada que evita el exceso de presión en temperaturas extremas
  • Color blanco translúcido para facilitar la detección del nivel de líquido
  • Disponible con conector de acero inoxidable con juntas tóricas de PTFE o conector de polipropileno económico con juntas tóricas de EPDM
Información de órdenes
  • Tubos no suministrados con recipientes. Póngase en contacto con su representante de atención al cliente de Fisher Scientific en 1-800-772-6733 para solicitar un racor de acero inoxidable de repuesto (n.º de cat. 19-160-367), filtro de repuesto para racores de acero inoxidable (19-052-373) o filtro de repuesto para racores de polipropileno (19-052-372).
  • Los filtros opcionales de carbono o coalescentes de dos fases encajan a presión en el racor de desconexión rápida para minimizar los olores al capturar el 99 % de las partículas líquidas en vapores gaseosos; disponible por separado (19-052-373 para racores de acero inoxidable y 19-052-371 para racores de polipropileno).
Certifications
Con aprobación FM.
Compliance
Cumple con los requisitos de OSHA y EPA.
† Recipiente con forma ovalada.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 19 L
Certificaciones/conformidad FM, OSHA, EPA
Diámetro exterior (métrico) 30,5 cm
Diámetro exterior (imperial) 12 in
Capacidad (imperial) 5 gal
Color Blanco
Altura (métrico) 50,8 cm
Cantidad 1 unidad
Diámetro de la abertura (imperial) 3,65 in
Diámetro de la abertura (métrico) 9,3 cm
Incluye Conectores de polipropileno
Para utilizar con (aplicación) Para la recopilación continua de flujo de residuos de HPLC
Altura (imperial) 20 in
Material Polietileno
Tipo de producto Recipiente para eliminación de seguridad