Learn More
Justrite™ Armario de seguridad para productos corrosivos de madera laminada
Descripción
Includes
Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad.
Es importante para los trabajadores almacenar de forma segura compuestos nítricos, diclóricos, fenoles y otros ácidos altamente corrosivos.Las cabinas de seguridad de madera laminada Justrite permiten que los productos corrosivos se coloquen fuera de peligro.
- Duradero y muy resistente a productos químicos
- Fabricado con un tablero de partículas de 1,9 cm (0,75 pulgadas) revestido interna y externamente con un laminado resistente a productos químicos— las piezas metálicas internas no sufren corrosión
- Con puertas correderas dobles
- El artículo con el n.º de N.º 24120: Ideal para fácil acceso como armario de sobremesa; capacidad para hasta seis frascos de 2,5 l y puertas correderas sin bloqueo
- El artículo con el n.º de N.º 24140: Parte superior de polietileno de alta densidad con reborde curvado ligeramente elevado que contiene los derrames y facilita la limpieza
- El artículo con el n.º de N.º 24150 : Apto para trabajos de almacenamiento grandes y colocación en suelo
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo interior (imperial) | 17,11 in |
| Fondo exterior (métrico) | 45,4cm |
| Fondo interior (métrico) | 43,5cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 17,11 x 40,48 x 54,51 pulg (43,5 x 102,8 x 138,5cm) |
| Modelo de puerta | Cierre manual |
| Altura (imperial) interior | 54,51 in |
| Altura exterior (métrico) | 152,4cm |
| Altura (métrico) interior | 138,5cm |
| Incluye | Niveladores de patas ajustables, etiquetas reflectantes Haz-Alert™ y juego de doble llave para seguridad |
| Capacidad portante | 49 frascos de 2,5 ml |
| Mostrar más |