Learn More
Justrite™ Armarios de polietileno para ácidos
Descripción
- Ideal para almacenar 2 botellas 4 l
- Puerta reversible y cerrada con candalo
- Armario de ácido/base
Especificaciones
Especificaciones
| Fondo interior (imperial) | 13.25 in. |
| Fondo exterior (métrico) | 41.3 cm |
| Fondo interior (métrico) | 33.7 cm |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 33.7 x 28.6 x 38 cm (13.25 x 11.25 x 15 pulg) |
| Modelo de puerta | Cierre manual |
| Altura (imperial) interior | 15 in. |
| Altura exterior (métrico) | 49.53 cm |
| Altura (métrico) interior | 38 cm |
| Incluye | Bandeja de polietileno extraíble, práctica bandeja de trabajo almacenada bajo la cabina |
| Capacidad portante | Dos 4 L (1 gal) Frascos |
| Mostrar más |