Learn More
Justrite™ Estante complementario
Código de producto. 11929557
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Modelo Piggyback de 64 l (17 galones) y todos los armarios de seguridad de dos puertas de 114, 151 y 170 l (30, 40 y 45 galones)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11929557
Marca: Justrite™ 29962
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza en los estantes o en la parte inferior del armario
  • Fabricadas con polietileno
  • El borde curvado evita fugas y derrames
  • Se ajusta al modelo de estante n.º 29937 para el modelo Piggyback de 64 l (17 galones) y todos los armarios de 2 puertas de 114, 151 y 170 l (30, 40 y 45 galones)
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Modelo Piggyback de 64 l (17 galones) y todos los armarios de seguridad de dos puertas de 114, 151 y 170 l (30, 40 y 45 galones)
Incluye Borde ligeramente curvado
Peso (imperial) 3 lb
Peso (métrico) 1,3kg
Anchura exterior (métrico) 34,3cm
Material PE (polietileno)
Tipo de producto Bandeja de estante
Anchura (imperial) exterior 13,5 in