Learn More
Cytiva Kits básicos de material para centrífuga Jumbosep™
Descripción
- Normalmente concentra volúmenes de muestra de 60 ml a 5 ml en 30 minutos
- Proporciona altas recuperaciones, normalmente > 90 %
- Para uso exclusivo en investigación
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Descripción | EFA: 15,2 cm2 |
| Material (membrana) | PES |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad | 4/paquete |
| Tipo | Kit básico de 100 kDa |
| Volumen (métrico) | De 20 a 60 ml (muestra) |