Learn More
Trajan™ Jumbo Syringe
Código de producto. 10045470
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
500 ml
1 l
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10045470 2000 ml cada uno
10751042 1 l cada uno
10300811 500 ml cada uno
3 options
Código de producto. 10045470
Marca: Trajan™ 009930
Hold and dispense large gas volumes. Lightweight and ideal for medical equipment calibration.
Mantenga y dispense grandes volúmenes de gas.Ligero e ideal para la calibración de equipos médicos.
  • Diseñada para contener y dispensar grandes volúmenes de gas
  • Cilindros acrílicos de alta resistencia
  • Fácil acceso a la muestra para la adición de estándares o extracción de la submuestra a través del puerto secundario
  • El vástago del émbolo se puede desenroscar para facilitar el transporte y almacenamiento
  • Ideal para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire.
Especificaciones
Material Acrylic, Acrílico (cuerpo)
Diámetro exterior (métrico) Cilindro de 130 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la calibración de equipos médicos, como respiradores y espirómetros, y para la acumulación y toma de muestras de aire
Longitud (métrico) 245 mm
Tipo de producto Jeringa Jumbo
Graduaciones Escala mayor de 200 ml, escala menor de 100 ml
Modelo 2000MAR-LL-GT
Volumen (métrico) 2000 ml
Línea de productos Trajan
Graduated Sí