Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Jumbo
Código de producto. p-8002291 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Dimensiones (L x An):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminio
Aluminio, PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) Material unitSize
10186534 390 mL 85 x 5 cm Aluminio, PTFE cada uno
10450285 650 mL 150 x 5 cm Aluminio, PTFE cada uno
10440191 880 mL 85 x 5 cm Aluminio 1 PCS
10627825 910 mL 250 x 50 cm Aluminio, PTFE cada uno
10257940 1700 mL 150 x 5 cm Aluminio 1 PCS
10564762 2900 mL 250 x 5 cm Aluminio 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10186534 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 53192085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreador Buerkle™ Jumbo es ideal para cereales gruesos. Con un tubo interior abierto y un gran volumen de muestreo, para realizar muestreos de todas las capas de la muestra o con cámaras de muestreo separadas por separadores de PTFE para un muestreo multipunto de varias profundidades de muestreo predeterminadas.
  • Aluminio o aluminio/PTFE
  • El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • 50 mm de diámetro
  • Materiales ultrapuros
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Jumbo
Material Aluminio, PTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 3 cámaras cerradas
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 13,1 oz
Capacidad (métrico) 390 mL
Tamaño Gigante
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Ideal para cereales gruesos y grandes cantidades, alimentos
Dimensiones (L x An) 85 x 5 cm
Longitud (métrico) 850 mm