Learn More
Buerkle™ Tomamuestras Jumbo
Código de producto. 10450285 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
390 mL
650 mL
880 mL
910 mL
1700 mL
2900 mL
Dimensiones (L x An):
85 x 5 cm
150 x 5 cm
250 x 5 cm
250 x 50 cm
Material:
Aluminio
Aluminio, PTFE
Tamaño de la unidad:
1 PCS
1 PCS
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Dimensiones (L x An) Material unitSize
10450285 650 mL 150 x 5 cm Aluminio, PTFE cada uno
10186534 390 mL 85 x 5 cm Aluminio, PTFE cada uno
10440191 880 mL 85 x 5 cm Aluminio 1 PCS
10627825 910 mL 250 x 50 cm Aluminio, PTFE cada uno
10257940 1700 mL 150 x 5 cm Aluminio 1 PCS
10564762 2900 mL 250 x 5 cm Aluminio 1 PCS
6 options
Código de producto. 10450285
Marca: Buerkle™ 53192150
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El muestreador Buerkle™ Jumbo es ideal para cereales gruesos. Con un tubo interior abierto y un gran volumen de muestreo, para realizar muestreos de todas las capas de la muestra o con cámaras de muestreo separadas por separadores de PTFE para un muestreo multipunto de varias profundidades de muestreo predeterminadas.
  • Aluminio o aluminio/PTFE
  • El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • 50 mm de diámetro
  • Materiales ultrapuros
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Jumbo
Material Aluminio, PTFE
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 5 cámaras cerradas
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 21,97 oz
Capacidad (métrico) 650 mL
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Para el muestreo de varios puntos a partir de varias profundidades de muestreo predeterminadas, productos alimenticios
Dimensiones (L x An) 150 x 5 cm
Longitud (métrico) 1500 mm