Descripción
- Aluminio o aluminio/PTFE
- El espacio más pequeño posible entre el tubo interior y el exterior
- Fácil limpieza, punta extraíble
- 50 mm de diámetro
- Materiales ultrapuros
- Excelente procesamiento, modelo robusto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras Jumbo |
| Material | Aluminio, PTFE |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Incluye | 3 cámaras cerradas |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Capacidad (imperial) | 13,1 oz |
| Capacidad (métrico) | 390 mL |
| Tamaño | Gigante |
| Certificaciones/conformidad | DIN |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para cereales gruesos y grandes cantidades, alimentos |
| Mostrar más |