Descripción
- Tipo A: Estilo liso - simplemente sostenga sobre la bolsa
- Tipo B: Tapa del extremo - la muestra se mantiene en el tomamuestras hasta que se deposita la muestra
- Tipo C: Adaptador para frascos - la muestra cae directamente en la botella
- Fabricado enacero inoxidable 316L
- Disponibles en longitud de 400 mm u 800 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tomamuestras Jumbo |
| Material | Acero inoxidable (316L) |
| Incluye | Tapa de extremo |
| Diámetro (métrico) | 40 mm |
| Longitud (métrico) | 400 mm |