Learn More
Sampling Systems™ Tomamuestras de Sacos Jumbo
Código de producto. 15809251 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
400 mm
800 mm
Incluye:
Extremo Liso
Extremo del adaptador para frascos
Tapa de extremo
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Incluye unitSize
15809251 400 mm Extremo Liso cada uno
15819251 800 mm Extremo Liso cada uno
15829251 400 mm Tapa de extremo cada uno
15839251 800 mm Tapa de extremo cada uno
15849251 400 mm Extremo del adaptador para frascos cada uno
15859251 800 mm Extremo del adaptador para frascos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15809251 Proveedor Sampling Systems™ N.º de proveedor 1309A400
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Introducido para satisfacer la demanda de muestras de artículos grandes, incluyendo nueces, granos y gránulos más grandes. El Tomamuestras de Sacos Sampling Systems™ es una manera rápida y eficiente de obtener muestras de las sustancias dentro de sacos y bolsas.
  • Tipo A: Estilo liso - simplemente sostenga sobre la bolsa
  • Tipo B: Tapa del extremo - la muestra se mantiene en el tomamuestras hasta que se deposita la muestra
  • Tipo C: Adaptador para frascos - la muestra cae directamente en la botella
  • Fabricado enacero inoxidable 316L
  • Disponibles en longitud de 400 mm u 800 mm
Especificaciones
Tipo de producto Tomamuestras Jumbo
Material Acero inoxidable (316L)
Incluye Extremo Liso
Diámetro (métrico) 40 mm
Longitud (métrico) 400 mm