Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Jumbo Pipette
BIOPHARMA
Código de producto. p-8010007 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
80 mL
180 mL
Longitud (métrico):
450 mm
900 mm
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Esterilidad unitSize
11970008 80 mL 450 mm No estéril paquete de 50
11900018 180 mL 900 mm No estéril paquete de 50
11910018 180 mL 900 mm Estéril paquete de 50
3 options
Código de producto. 11970008
Marca: Sampling Systems™ 8051H450
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Quick and easy to use. It is ideal for taking samples from low viscosity liquids.
Características principales:
  • Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
  • Embolsadas individualmente
  • Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
  • Sin EEB/EET
  • Trazabilidad total de lotes
  • Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
  • Adecuado para uso en áreas ATEX (solo longitudes de 450 mm y 900 mm)
  • Disponibles en 3 diferentes tamaños
  • Mango con código de color altamente visible
Funcionamiento:
  • Presione el pulgar sobre el extremo azul del tubo hasta que baje a la profundidad de muestreo correcta.
  • A la profundidad requerida, levante el pulgar hasta que los niveles se igualen.
  • Presione el pulgar sobre el tubo para sellar la muestra.
  • Retirar del producto.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
  • Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
  • No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
  • Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
  • Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
  • Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
  • Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Tipo de producto Pipeta Jumbo
Material HDPE
Capacidad (métrico) 80 mL
Desechables
Esterilidad No estéril
Diámetro exterior (métrico) 21 mm
Longitud (métrico) 450 mm