Descripción
Características principales:
- Montado y embalado en una sala limpia de clase 100 000
- Embolsadas individualmente
- Fabricado con materiales conformes con la normativa FDA, CE 1935/2004 y UE 10/2011
- Sin EEB/EET
- Trazabilidad total de lotes
- Disponible preesterilizado (SAL 10-6)
- Adecuado para uso en áreas ATEX (solo longitudes de 450 mm y 900 mm)
- Disponibles en 3 diferentes tamaños
- Mango con código de color altamente visible
Funcionamiento:
- Presione el pulgar sobre el extremo azul del tubo hasta que baje a la profundidad de muestreo correcta.
- A la profundidad requerida, levante el pulgar hasta que los niveles se igualen.
- Presione el pulgar sobre el tubo para sellar la muestra.
- Retirar del producto.
¿Por qué utilizar el tomamuestras desechable SteriWare™?
- Sin contaminación cruzada - Todos™ los dispositivos SteriWare pueden usarse directamente desde la bolsa.
- No hay limpieza - a diferencia de un tomamuestras reutilizable, puede utilizar™ un producto SteriWare de inmediato. Esto elimina la necesidad de una costosa validación de limpieza.
- Alta calidad - Nuestros™ productos SteriWare se fabrican/moldean/envasan en una sala limpia clase 100,000 en Inglaterra. Para más información, consulte el Certificado de conformidad y la Hoja de Especificaciones técnicas del producto.
- Documentación completa - Podemos proporcionar documentación completa específica de lote para todos™ los productos SteriWare. Esto incluye los certificados de conformidad y los certificados de irradiación (si procede). El número de lote está claramente impreso en cada bolsa y caja.
- Rentable - Eliminar la necesidad de limpieza validación al cambiar a un dispositivo SeriWare™ ahorra tiempo y dinero.
- Disponible estéril - La mayoría™ de los productos SteriWare están disponibles pre-esterilizados por Gamma o Electron Beam a SAL10-6. Consulte la hoja de especificaciones para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pipeta Jumbo |
| Material | HDPE |
| Capacidad (métrico) | 80 mL |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Diámetro exterior (métrico) | 21 mm |
| Longitud (métrico) | 450 mm |