Learn More
J.T. Baker™ Columna HPLC de intercambio iónico de carboxilo sulfónico (CSX) BAKERBOND™, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm
Tienda J.T.Baker ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | De 1000 psi (70 bar) a 1500 psi (100 bar) |
| Forma de partícula | Esférica |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8,5 |
| Tamaño de poro | 300 Å |
| Área de la superficie | 4,6 x 250 mm |
| Fase estacionaria | Carboxisulfona (CSX) |
| Mostrar más |