missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ JRKL Polyclonal Antibody

Código de producto. 15758991 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15758991 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15758991

Marca: Invitrogen™ PA561174

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: LQHTKGLENV TTENLEKWLE VDSTEPGYEV LTDSEIIRRA QGQADESSEN EEEEIELIPE KHINHAAALQ Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 89%.

The function of this gene has not yet been defined, however, the encoded protein shares similarity with the human (41% identical) and mouse (34% identical) jerky gene products. This protein may act as a nuclear regulatory protein. Alternatively spliced transcript variants have been found for this gene. [provided by RefSeq, May 2012].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JRKL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica JRKL
N.º de referencia del gen Q9Y4A0
Alias de gen HHMJG; Human homolog of mouse jerky gene protein; jerky protein homolog-like; JRKL; JRK-like
Símbolos de los genes JRKL
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human JRKL. Recombinant protein control fragment (Product #RP-97526).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8690
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.