missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JQEZ5, MedChemExpress

Código de producto. 16485917
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16485917 5 mg 5 miligramos
16494466 100 mg 100 miligramos
16479736 50 mg 50 miligramos
16463188 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16485917

Marca: Medchem Express HY100846

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress JQEZ5 is a potent and selective EZH2 lysine methyltransferase inhibitor. JQEZ5 SAM-competitive inhibition of polycomb repressive complex 2 (PRC2) with an IC50 of 80 nM. JQEZ5 has anti-tumor effects.

JQEZ5 is a potent and selective EZH2 lysine methyltransferase inhibitor. JQEZ5 SAM-competitive inhibition of polycomb repressive complex 2 (PRC2) with an IC50 of 80 nM. JQEZ5 has anti-tumor effects.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material JQEZ5
CAS 1913252-04-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H38N8O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (46.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N1N=CC2=C(C(NCC3=C(C=C(NC3=O)C)CCC)=O)C=C(C4=CC=C(N=C4)N5CCN(C)CC5)N=C12)C
Peso molecular (g/mol) 542.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 542.68
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.