Learn More
(+)-JQ1 PA, MedChemExpress
Descrizione
(+)-JQ1 PA is a derivative of the Bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitor JQ1, with an IC50 of 10.4 nM.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | (+)-JQ1 PA |
| Forma física | Solid |
| CAS | 2115701-93-2 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C22H20ClN5OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Información de solubilidad | Ethanol : 50 mg/mL (114.17 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NCC#C)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?