missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-JQ1 PA, MedChemExpress

Código de producto. 16463206
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16463206 25 mg 25 miligramos
16477417 5 mg 5 miligramos
16440997 50 mg 50 miligramos
16434708 10 mg 10 miligramos
16415536 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16463206

Marca: Medchem Express HY112789

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress (+)-JQ1 PA is a derivative of the Bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitor JQ1, with an IC50 of 10.4 nM.

(+)-JQ1 PA is a derivative of the Bromodomain and extra-terminal (BET) inhibitor JQ1, with an IC50 of 10.4 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material (+)-JQ1 PA
Forma física Solid
CAS 2115701-93-2
Color Amarillo claro
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H20ClN5OS
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (114.17 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCC#C)C[C@H]1C2=NN=C(C)N2C3=C(C(C)=C(C)S3)C(C4=CC=C(Cl)C=C4)=N1
Peso molecular (g/mol) 437.95
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.95
Porcentaje de pureza 98.87%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.