missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

JPH2 Monoclonal Antibody (OTI1A1), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014135
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17506662 30 μL 30 microlitros
17586652 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17506662

Marca: Origene Technologies TA506961S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

JPH2 Monoclonal antibody specifically detects JPH2 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno JPH2
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1A1
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Scamp2
N.º de referencia del gen O15127
Alias de gen 1110002E14Rik; CMH17; Jp2; JP-2; JP2NT; JPH2; jph2 {ECO:0000312; junctophilin 2; junctophilin type 2; Junctophilin-2; Junctophilin-2 N-terminal fragment; RGD:1305196}
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human SCAMP2 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10066
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.