missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ JPH1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 10251893
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
10251893 100 μg cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 10251893

Marca: Invitrogen™ 405100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

JPH1 Polyclonal Antibody for IHC (F), IHC (P), Western Blot

Junctional complexes between the plasma membrane and endoplasmic/sarcoplasmic reticulum are a common feature of all excitable cell types and mediate cross talk between cell surface and intracellular ion channels. The protein encoded by this gene is a component of junctional complexes and is composed of a C-terminal hydrophobic segment spanning the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum membrane and a remaining cytoplasmic domain that shows specific affinity for the plasma membrane. This gene is a member of the junctophilin gene family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno JPH1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.25 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
génica Jph1
N.º de referencia del gen Q9ET80
Alias de gen CMT2K; ENSMUSG00000054314; JP1; JP-1; Jph1; junctophilin 1; junctophilin type 1; junctophilin type1; Junctophilin-1; mitsugumin72
Símbolos de los genes Jph1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide derived from the C-terminal region of the mouse junctophilin-1 (JP-1, junctophilin type 1, JPH1) protein, which differs from rat by one non-conservative amino acid replacement.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 297748, 57339
Especies diana Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.