missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ JPH1 Polyclonal Antibody
Descripción
A suggested positive control is 293 cell lysate. PA5-20640 can be used with blocking peptide PEP-0760.
Junctional complexes between the plasma membrane and endoplasmic/sarcoplasmic reticulum are a common feature of all excitable cell types and mediate cross talk between cell surface and intracellular ion channels. The protein encoded by this gene is a component of junctional complexes and is composed of a C-terminal hydrophobic segment spanning the endoplasmic/sarcoplasmic reticulum membrane and a remaining cytoplasmic domain that shows specific affinity for the plasma membrane. This gene is a member of the junctophilin gene family.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | JPH1 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 0.02% sodium azide |
| génica | Jph1 |
| N.º de referencia del gen | Q9ET80, Q9HDC5 |
| Alias de gen | CMT2K; ENSMUSG00000054314; JP1; JP-1; Jph1; junctophilin 1; junctophilin type 1; junctophilin type1; Junctophilin-1; mitsugumin72 |
| Símbolos de los genes | Jph1 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?