Learn More
Jouberin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 13230139
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 UG
13230139 100 μL 100 UG
1 options
Código de producto. 13230139
Marca: Invitrogen PA521895
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: NT2D1. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
This gene is apparently required for both cerebellar and cortical development in humans. This gene mutations cause specific forms of Joubert syndrome-related disorders. Joubert syndrome (JS) is a recessively inherited developmental brain disorder with several identified causative chromosomal loci. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Jouberin
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
génica AHI1
N.º de referencia del gen Q8N157
Alias de gen 1700015F03Rik; Abelson helper integration site 1; abelson helper integration site 1 protein; abelson helper integration site 1 protein homolog; Ahi1; AHI-1; contatins SH3 and WD40 domains; D10Bwg0629e; dJ71N10.1; JBTS3; jouberin; ORF1; RP1-32B1.2
Símbolos de los genes AHI1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 1 and 42 of AHI1 (Uniprot ID#Q8N157)
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 54806
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG