missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Josamycin, MedChemExpress

Código de producto. p-200100120
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16478826 100 mg 100 miligramos
16423816 25 mg 25 miligramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16478826

Marca: Medchem Express HYB1920

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.

Josamycin (EN-141) is a macrolide antibiotic exhibiting antimicrobial activity against a wide spectrum of pathogens, such as bacteria. The dissociation constant Kd from ribosome for Josamycin is 5.5 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Josamycin
Forma física Powder
CAS 16846-24-5
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C42H69NO15
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo EN-141
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41.67 mg/mL (50.33 mM) ∣H2O : 8.33 mg/mL (10.06 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with HCl)
SMILES O[C@H]1[C@](O[C@H](C)[C@@H](O[C@@](O[C@@H](C)[C@@H]2OC(CC(C)C)=O)([H])C[C@]2(O)C)[C@@H]1N(C)C)([H])O[C@@H]([C@H](C[C@H]([C@H](/C=C/C=C/C3)O)C)CC=O)[C@H]([C@](CC(O[C@@H]3C)=O)([H])OC(C)=O)OC
Peso molecular (g/mol) 827.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 827.99
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.