Learn More
Emma Safety Footwear Zapato vaquero Jordan S1P
Beschreibung
- Zapatos de seguridad S1P con suela para trabajar en condiciones secas
- Sin metal
- Jordan es una bota de seguridad inspirada en la calle. Su exclusivo diseño de talón ofrece un gran apoyo y es ideal para subir palés, escaleras y entrar y salir de cabinas de camiones, incluso cuando están mojados.
- La plantilla protectora protege de objetos afilados como clavos y fragmentos de metal.
- Esta zapatilla con puntera de fibra de vidrio está acabada con un robusto tejido vaquero. Cordones DenimX con una historia. Hecho de vaqueros reciclados para nuestros zapatos de seguridad circulares.
- Industrias:
- Transporte y logística
- Componentes electrónicos
- Fabricación
Spezifikation
Spezifikation
| Certificaciones/conformidad | ISO 20345:2011 |
| Tipo de tapón | Cordones |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | Logística y transporte, electrónica, fabricación |
| Material de encaje | Denim |
| Material de revestimiento | Hydro-Tec antibacteriano |
| Material | Denim, Nobuck |
| Tamaño | 39 |
| Ajuste | Anchura estándar |
| Estilo de tobillo | Alto |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?