Learn More
Cole-Parmer™ Conectores acodados John Guest™
Descripción
- Cumple con los requisitos para uso alimentario de la NSF y la FDA.
- Un solo conector es capaz de ofrecer una conexión segura y una desconexión rápida.
- No es necesario comprar dos conectores.
- Solo tiene que empujar el tubo más allá de la junta tórica hasta el tope interno del tubo.
- Tiene dientes de acero en el tubo de sujeción de la abrazadera para conseguir una conexión a prueba de fugas.
- Para desconectarlo, presione la abrazadera contra el cuerpo del conector para desenganchar los dientes de acero y deslice los tubos hacia fuera.
- Los conectores funcionan con tubos de plástico semirrígido (polipropileno, polietileno o nailon) y metal blando (latón, cobre o acero dulce).
- Para conectar tubos flexibles como los Tygon o los de silicona, solicite soportes para tubos flexibles.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pulsar para conectar |
| Material | Acetal |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | Aire: – 14 °F, agua: 33 °F |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | Aire: -25 °C, agua: de 0 °C |
| Cantidad de embalaje | 10/paq. |
| Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno |
| Material (sello) | Nitrilo |
| Presión máxima | 10,34 bar (150 psi) para aire, 17,23 bar (250 psi) para agua |
| Nivel de vacío | 762 mm Hg |
| Max. Operating Temperature (English) | Aire:167 °F, agua:140 °F |
| Mostrar más |